Stampa…
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 114 EUR
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Peso molecolare: 272,15 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 302912-02-3