Stampa…
1-Iodoperfluorodecane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5970-1G PC5970-25G
APOSPC5970-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5970-1G APOSPC5970-25G
1-Iodoperfluorodecane 98%
1-Iodoperfluorodecane
Formula: C₁₀F₂₁I
Punto di ebollizione: 195…200 °C
Punto di fusione: 63…67 °C
Densità: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001065
CAS Number: 423-62-1
EINECS: 207-030-5