Stampa…
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 104 EUR
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formula: C₁₂H₅F₂₁
Peso molecolare: 548.14 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/20mmHg
Densità: 1.703 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236699
CAS Number: 154478-87-2