Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₅BrF₆
Punto di ebollizione: 176 °C
Densità: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799485
CAS Number: 302911-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II