Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 310 EUR
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₆F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799484
CAS Number: 302911-97-3