Stampa…
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
PC5961-1G PC5961-5G
APOSPC5961-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5961-1G APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formula: C₉H₁₇F₂O₄P
Peso molecolare: 258,20 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11707108
CAS Number: 50889-46-8