Perfluorodecahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
Has ability to solubilise gases, e.g Oxygen can be used toaid oxidation of aldehydes, sulphides and alkenes.
Formula:
C₁₀F₁₈ Punto di ebollizione: 141…143 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,908 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010626 CAS Number: 306-94-5 EINECS: 206-192-4 |