Stampa…
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 35 EUR
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅F
Peso molecolare: 120,13 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00799540
CAS Number: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III