Stampa…
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 263 EUR
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅F
Peso molecolare: 120,13 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C
Densità: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093798
CAS Number: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3,III