Stampa…
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 310 EUR
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₉H₅F₃O
Densità: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094333
CAS Number: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3,III