Stampa…
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 35 EUR
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094331
CAS Number: 29427-48-3