Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 154 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Peso molecolare: 208,64 g/mol
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094330
CAS Number: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III