Stampa…
2-Ammino-4-fluorofenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Ammino-4-fluorofenolo 98%
2-Ammino-4-fluorofenolo
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077451
CAS Number: 399-97-3