Stampa…
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 58.2 EUR
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094329
CAS Number: 518070-28-5