Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 364 EUR
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Punto di ebollizione: 97…101 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094327
CAS Number: 118745-63-4
UN: 3265
ADR: 8,II