Stampa…
2-Fluoro-p-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 20.5 EUR
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
2-Fluoro-p-toluic acid
2-Fluoro-p-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092906
CAS Number: 7697-23-6