Stampa…
Perfluorocyclohexane 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5930-100MG PC5930-1G PC5930-250MG
APOSPC5930-100MGEA 139 EUR
APOSPC5930-100MG APOSPC5930-1G APOSPC5930-250MG
Perfluorocyclohexane 90%
Perfluorocyclohexane
Formula: C₆F₁₂
Peso molecolare: 300,05 g/mol
Punto di ebollizione: 59…60 °C
Punto di fusione: 51 °C (subl.)
Densità: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00003821
CAS Number: 355-68-0
EINECS: 206-591-3