Stampa…
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₄FNO₂
Peso molecolare: 165,1213 g/mol
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094324
CAS Number: 176508-81-9