Stampa…
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Punto di ebollizione: 77…78 °C/7mmHg
Punto di fusione: 28…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044268
CAS Number: 514797-97-8