Stampa…
5-Fluoro-m-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077538
CAS Number: 52215-41-5