Stampa…
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 59.7 EUR
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094318
CAS Number: 518070-22-9