Stampa…
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 55.3 EUR
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094316
CAS Number: 212268-39-8
UN: 3265
ADR: 8,II