Stampa…
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 37.9 EUR
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094315
CAS Number: 189628-39-5