Stampa…
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 192 EUR
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
5-Fluoro-m-toluic acid 98%
5-Fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 141…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094313
CAS Number: 518070-19-4