Stampa…
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrile 95%
5-Fluoro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094312
CAS Number: 216976-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III