Stampa…
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 245 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 52…53 °C
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094311
CAS Number: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III