Stampa…
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 434 EUR
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Formula: C₈F₁₆O
Punto di ebollizione: 99…107 °C
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014513
CAS Number: 335-36-4
EINECS: 206-389-5