Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formula: C₇H₅F₉O
Peso molecolare: 276,10 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C/41mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236085
CAS Number: 81190-28-5