Stampa…
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Nonafluoro-n-butyl)prop-2-enol
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 69.8 EUR
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formula: C₇H₅F₉O
Peso molecolare: 276,1 g/mol
Punto di ebollizione: 78…83 °C/28mmHg
Densità: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042340
CAS Number: 72016-05-8