Stampa…
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 29 EUR
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₉F₉O₂
Punto di ebollizione: 60…62 °C/5mmHg
Densità: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236094
CAS Number: 1799-84-4