2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅F₄NO Punto di ebollizione: 64…65 °C/15mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832254 CAS Number: 116369-23-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |