2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115895 CAS Number: 886498-13-1 UN: 2735 ADR: 8,III |