2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5896-5G
PC5896-1G
PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA
85.7
EUR
APOSPC5896-5G
APOSPC5896-1G
APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula:
C₈H₄F₄O₃ Punto di fusione: 78…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115887 CAS Number: 886497-85-4 |