Stampa…
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 62.8 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₁₀BF₃KN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10700161
CAS Number: 888711-53-3