Stampa…
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5889-25G PC5889-5G PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA 735 EUR
APOSPC5889-25G APOSPC5889-5G APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Formula: C₁₆H₉F₃O₃
Peso molecolare: 306,24 g/mol
Punto di fusione: >200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941326
CAS Number: 386704-09-2