Stampa…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 52.4 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formula: C₄F₁₀O₂S
Peso molecolare: 302,09 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C
Punto di fusione: –110 °C
Densità: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007422
CAS Number: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II