Stampa…
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 61.1 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Peso molecolare: 255,0039 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774189
CAS Number: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III