Stampa…
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC5880-1G PC5880-5G
APOSPC5880-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5880-1G APOSPC5880-5G
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,0420 g/mol
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566409
CAS Number: 107317-58-8