Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 49.5 EUR
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862659
CAS Number: 386704-05-8