3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5867-1G
PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA
20.5
EUR
APOSPC5867-1G
APOSPC5867-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula:
C₁₀H₆F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236296 CAS Number: 575469-96-4 |