Stampa…
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
PC5865-1G PC5865-25G PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5865-1G APOSPC5865-25G APOSPC5865-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196.18 g/mol
Punto di ebollizione: 91 °C/5mmHg
Densità: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000355
CAS Number: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6