Stampa…
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 84.4 EUR
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,02 g/mol
Punto di fusione: 23…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070753
CAS Number: 202865-58-5