Stampa…
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 509 EUR
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665333
CAS Number: 142012-65-5