Stampa…
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 655 EUR
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso molecolare: 252,62 g/mol
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078209
CAS Number: 40793-68-8
UN: 3265
ADR: 8,III