Stampa…
2-Bromo-4-fluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Densità: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09260909
CAS Number: 357927-50-5