Stampa…
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5843-5G PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA 212 EUR
APOSPC5843-5G APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Formula: C₁₈F₃₆O₆
Punto di ebollizione: 231…235 °C
Densità: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054661
CAS Number: 13252-15-8
UN: 3265
ADR: 8,II