Stampa…
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5841-1G PC5841-25G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 55.3 EUR
APOSPC5841-1G APOSPC5841-25G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835320
CAS Number: 1644-82-2