Stampa…
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC5837-1G PC5837-250MG PC5837-5G
APOSPC5837-1GEA 215 EUR
APOSPC5837-1G APOSPC5837-250MG APOSPC5837-5G
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₆F₃NO
Peso molecolare: 189,1346 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375085
CAS Number: 358780-14-0