2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5830-1G
PC5830-25G
PC5830-5G
APOSPC5830-1GEA
60.9
EUR
APOSPC5830-1G
APOSPC5830-25G
APOSPC5830-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
518070-15-0 |