Stampa…
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 132 EUR
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formula: C₅H₂F₉I
Peso molecolare: 359,96 g/mol
Punto di ebollizione: 119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00233025
CAS Number: 2253-14-7